133612
4-Biphenylacetonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
88-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
Clé InChI
HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable