132152
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
Asaronaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable