Documents
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC10H6CO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
Pf
129-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
Clé InChI
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)