Key Documents
131075
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-pyridinediol
95%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(Cl)cnc1O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable