130192
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
Synonyme(s) :
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
200-202 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
Clé InChI
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable