129038
Diethyl 3,4-furandicarboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
155 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC