128937
N-Benzylaniline
99%
Synonyme(s) :
N-Phenylbenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
306-307 °C (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
Clé InChI
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup