128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
98%
Synonyme(s) :
HMN
About This Item
Densité de vapeur
7.9 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
240 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34/c1-13(10-14(2,3)4)11-16(8,9)12-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
Clé InChI
VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves