128198
Ethyl chrysanthemate
95%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-3-(1-isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, Chrysanthemum monocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
112 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
Clé InChI
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup