127906
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable