Documents
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
Application
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter