126632
1,2-Dinitrobenzene
97%
Synonyme(s) :
o-Dinitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
319 °C/773 mmHg (lit.)
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
Clé InChI
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A highly divergent Pictet-Spengler approach for pyrrolo quinoxalines from aryl amine using 1,2-dinitrobenzene as an oxidant: Discusses the utility of 1,2-dinitrobenzene as an oxidant in organic synthesis, relevant for developing novel pharmaceuticals (Pardeshi et al., 2019).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup