12320
p-Benzoquinone dioxime
technical, ≥90% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Pf
243 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear
Chaîne SMILES
O\N=C1/C=C\C(C=C1)=N\O
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-7-5-1-2-6(8-10)4-3-5/h1-4,9-10H/b7-5-,8-6+
Clé InChI
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves