122580
Stearonitrile
technical grade, ≥90%
Synonyme(s) :
Heptadecyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
≥90%
Forme
solid
pb
274 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C18H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-17H2,1H3
Clé InChI
RHSBIGNQEIPSCT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup