122459
Ferrocenecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
118-120 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
Clé InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable