Principaux documents
122432
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-1-naphthylamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
174.5-176.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
Clé InChI
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile on hydrolysis yields 4-amino-1-naphthoic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Y Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted