121908
Neocuproine hydrate
99%
Synonyme(s) :
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
Chaîne SMILES
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
Clé InChI
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3