Principaux documents
121061
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(C6H5)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
pb
145 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Clé InChI
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2-Diphenylpropionitrile undergoes reductive decyanation reaction with LiAlH4 in presence of solvent THF.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The reductive decyanation reaction: chemical methods and synthetic applications.
Mattalia JM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 90-118 (2006)