116556
Harmol hydrochloride dihydrate
98%
Synonyme(s) :
1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol hydrochloride dihydrate
About This Item
Pureté
98%
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable