Principaux documents
115266
Sigma-Aldrich
4-Bromoisophthalic acid
95%
Synonyme(s) :
1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Bromoisophthalic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
297-299 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
T L Youngs et al.
Biochemistry international, 23(5), 915-922 (1991-03-01)
To examine the idea that glutamate decarboxylase from E. coli can be a convenient source for the study of the effects of compounds on GABA synthesis in the nervous system, a series of substrate analogues and divalent cations were tested