Documents
114561
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue sodium salt
indicator grade, dye content 90 %
Synonyme(s) :
p-Xylenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H21NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
indicator grade
Composition
dye content, 90%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
425 nm in methanol
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1cc(c(C)cc1O)C(=C2/C=C(C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O