Principaux documents
112240
Sigma-Aldrich
Cyclododecanemethanol
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.34
Numéro MDL:
Essai
95%
Chaîne SMILES 
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
Clé InChI
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N