Key Documents
11214
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro Beilstein :
4671089
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, ≥98.0% (TLC)
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable