Principaux documents
110507
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
120 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
QRMPKOFEUHIBNM-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Dimethylcyclohexane (mixture of cis and trans) has been used to study the absorption of ultrasonic waves that can be measured by a reverberation technique.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup