10905
Chloroacetone
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Chloropropan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96.0% (GC)
Contient
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
120 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 10 parts
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup