107336
2-Nitrobenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α-Chloro-2-nitrotoluene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
127-133 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 98%
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges