100870
Bis(4-chlorophenyl)acetic acid
98%
Synonyme(s) :
4,4′-DDA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
167-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H,(H,17,18)
Clé InChI
YIOCIFXUGBYCJR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable