Principaux documents
AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
1 G
163.78 CHF
5 G
388.72 CHF
Réf. du fournisseur: JM-05D-003-1G
163.78 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
163.78 CHF
5 G
388.72 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: JM-05D-003-1G
163.78 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003