Principaux documents
ADVH99BD5B63
AChemBlock
N1,N1,N2,N2-tetramethylpropane-1,2-diamine
5 G
231.47 CHF
25 G
586.64 CHF
100 G
2 105.33 CHF
Réf. du fournisseur: X208462-5G
231.47 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
231.47 CHF
25 G
586.64 CHF
100 G
2 105.33 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Réf. du fournisseur: X208462-5G
231.47 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,N~1~,N~2~,N~2~-tetramethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-7(9(4)5)6-8(2)3/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
JUXXCHAGQCBNTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x208462-n1-n1-n2-n2-tetramethylpropane-1-2-diamine.html
Synonym
N1,N1,N2,N2-tetramethylpropane-1,2-diamine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x208462-n1-n1-n2-n2-tetramethylpropane-1-2-diamine.html