ADVH996BD5DB
AChemBlock
1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol
Réf. du fournisseur: U106239-5MG
280.46 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: U106239-5MG
280.46 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(E)-heptadeca-1,9-dien-4,6-diyn-3-ol
Inchi Code
1S/C17H24O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)4-2/h4,10-11,17-18H,2-3,5-9,12H2,1H3/b11-10+
Clé InChI
UGJAEDFOKNAMQD-ZHACJKMWSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106239-1-9-heptadecadiene-4-6-diyn-3-ol.html