ADVH98DE7494
AChemBlock
Benzyl Cis-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate racemate
Réf. du fournisseur: M23764-250MG
384.56 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: M23764-250MG
384.56 CHF
Iupac Name
benzyl (3R,4S)-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18FNO5S/c1-22(18,19)21-13-7-8-16(9-12(13)15)14(17)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10H2,1H3/t12-,13+/m1/s1
Clé InChI
NJALJABJKAUGCY-OLZOCXBDSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23764-benzyl-cis-3-fluoro-4-methylsulfonyl-oxy-piperidine-1-carboxylate-racemate.html