ADVH98DE5FFC
AChemBlock
ethyl 5,6-difluoro-1H-indole-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: S78700-250MG
390.68 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: S78700-250MG
390.68 CHF
Iupac Name
ethyl 5,6-difluoro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c1-2-16-11(15)10-4-6-3-7(12)8(13)5-9(6)14-10/h3-5,14H,2H2,1H3
Clé InChI
OVSOYWROLOCQIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78700-ethyl-5-6-difluoro-1h-indole-2-carboxylate.html