Principaux documents
ADVH97AC7162
AChemBlock
2-Isopropyl-5-methylpyrazine
100 MG
329.45 CHF
250 MG
488.66 CHF
1 G
1 015.31 CHF
Réf. du fournisseur: U105778-100MG
329.45 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
329.45 CHF
250 MG
488.66 CHF
1 G
1 015.31 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: U105778-100MG
329.45 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4-10-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
PGTQKVQDZHXLOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
Synonym
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html