Principaux documents
ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
100 MG
335.57 CHF
250 MG
500.91 CHF
1 G
1 168.40 CHF
Réf. du fournisseur: P45038-100MG
335.57 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335.57 CHF
250 MG
500.91 CHF
1 G
1 168.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P45038-100MG
335.57 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Synonym
3-ethylazetidin-3-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html