Principaux documents
ADVH7F380B05
AChemBlock
(1,2-Dimethylpropyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(1,2-dimethylpropyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H14N2.2ClH/c1-4(2)5(3)7-6;;/h4-5,7H,6H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
FUVKYDLWNBZRAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42479-1-2-dimethylpropyl-hydrazine-dihydrochloride.html
Synonym
(3-methylbutan-2-yl)hydrazine dihydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42479-1-2-dimethylpropyl-hydrazine-dihydrochloride.html