Principaux documents
ADVH7F380819
AChemBlock
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-quinazoline
1 G
317.20 CHF
Réf. du fournisseur: P37189-1G
317.20 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
317.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.72
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P37189-1G
317.20 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-(4-methylphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H11ClN2/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-17-13-5-3-2-4-12(13)14(16)18-15/h2-9H,1H3
Clé InChI
KVEHRMVZMIBYCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Synonym
4-chloro-2-(p-tolyl)quinazoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html