Principaux documents
ADVH7F380446
AChemBlock
4'-Fluoro-biphenyl-4-methanamine
250 MG
225.34 CHF
1 G
494.79 CHF
5 G
1 376.61 CHF
Réf. du fournisseur: P36107-250MG
225.34 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
225.34 CHF
1 G
494.79 CHF
5 G
1 376.61 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P36107-250MG
225.34 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H12FN/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-8H,9,15H2
Clé InChI
BGOOSUGWQICZRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36107-4-fluoro-biphenyl-4-methanamine.html
Synonym
(4'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanamine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36107-4-fluoro-biphenyl-4-methanamine.html