Principaux documents
ADVH7F37C6F1
AChemBlock
Fmoc-2,5-dichloro-L-homophenylalanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2S)-4-(2,5-dichlorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C25H21Cl2NO4/c26-16-10-11-22(27)15(13-16)9-12-23(24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,10-11,13,21,23H,9,12,14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
Clé InChI
UOCBTSHHSQSHBI-QHCPKHFHSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94398-fmoc-2-5-dichloro-l-homophenylalanine.html
Synonym
(s)-2-((((9h-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(2,5-dichlorophenyl)butanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94398-fmoc-2-5-dichloro-l-homophenylalanine.html