Principaux documents
ADVH7F37AFE9
AChemBlock
tert-butyl 1H-pyrrol-2-ylcarbamate
250 MG
292.70 CHF
1 G
660.13 CHF
5 G
1 762.40 CHF
Réf. du fournisseur: T102112-250MG
292.70 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
292.70 CHF
1 G
660.13 CHF
5 G
1 762.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T102112-250MG
292.70 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10-7/h4-6,10H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
FMZRREGKVGYJDA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
gray solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl (1h-pyrrol-2-yl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html