Principaux documents
ADVH303C33F5
AChemBlock
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6F2N2O2S/c4-3(5)1-7(2-3)10(6,8)9/h1-2H2,(H2,6,8,9)
Clé InChI
SBGHHENIBRVZAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html
Synonym
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html