Principaux documents
ADVH303BCB06
AChemBlock
4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(7)9-6(8)10-5(3)11-12/h2H,1H3
Clé InChI
QLHBOALBAOKBJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q64695-4-6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo-3-4-d-pyrimidine.html
Synonym
4,6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q64695-4-6-dichloro-2-methyl-2h-pyrazolo-3-4-d-pyrimidine.html