Principaux documents
ADVH303B9F16
AChemBlock
1-(tert-butyl) 2-ethyl (2S,5R)-5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate
250 MG
225.34 CHF
1 G
476.42 CHF
5 G
1 327.62 CHF
Réf. du fournisseur: Q54442-250MG
225.34 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
225.34 CHF
1 G
476.42 CHF
5 G
1 327.62 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: Q54442-250MG
225.34 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-ethyl (2S,5R)-5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-5-18-11(16)10-7-6-9(14)8-15(10)12(17)19-13(2,3)4/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
CVMRVIPMDLABQQ-ZJUUUORDSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54442-1-tert-butyl-2-ethyl-2s-5r-5-aminopiperidine-1-2-dicarboxylate.html
Synonym
1-(tert-butyl) 2-ethyl (2s,5r)-5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54442-1-tert-butyl-2-ethyl-2s-5r-5-aminopiperidine-1-2-dicarboxylate.html