Documents
ADVH1F1C6503
AChemBlock
{3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-6-2-7(3-6,4-6)5-8/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
USZQKQMMKWJUSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p44965-3-methylbicyclo-1-1-1-pentan-1-yl-methanol.html
Synonym
(3-methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44965-3-methylbicyclo-1-1-1-pentan-1-yl-methanol.html