ADVH1F1C640A
AChemBlock
cis-3-(dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Réf. du fournisseur: P44896-250MG
451.92 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: P44896-250MG
451.92 CHF
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7(2)5-3-6(8)4-5/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
Clé InChI
ONAWMBIBGQABHD-OLQVQODUSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44896-cis-3-dimethylamino-cyclobutan-1-ol.html