Principaux documents
ADVH1F1C5EA8
AChemBlock
methyl 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
100 MG
304.95 CHF
250 MG
445.80 CHF
1 G
1 015.31 CHF
Réf. du fournisseur: P49103-100MG
304.95 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
304.95 CHF
250 MG
445.80 CHF
1 G
1 015.31 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P49103-100MG
304.95 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO4/c1-21-14(19)16-7-9-17(12-16,10-8-16)18-15(20)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-6H,7-12H2,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
QSIYAOXAXAQUPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49103-methyl-4-benzyloxy-carbonyl-amino-bicyclo-2-2-1-heptane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49103-methyl-4-benzyloxy-carbonyl-amino-bicyclo-2-2-1-heptane-1-carboxylate.html