Principaux documents
ADVH14DBE1B0
AChemBlock
endo-tert-butyl 8-hydroxy-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
250 MG
329.45 CHF
1 G
739.74 CHF
5 G
2 099.21 CHF
Réf. du fournisseur: P49183-250MG
329.45 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
329.45 CHF
1 G
739.74 CHF
5 G
2 099.21 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P49183-250MG
329.45 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S,8r)-8-hydroxy-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-6-8-4-5-9(7-13)10(8)14/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+
Clé InChI
XKTZALADSXGEHI-MYJAWHEDSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49183-endo-tert-butyl-8-hydroxy-3-azabicyclo-3-2-1-octane-3-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1r,5s,8r)-8-hydroxy-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49183-endo-tert-butyl-8-hydroxy-3-azabicyclo-3-2-1-octane-3-carboxylate.html