ADVH14DBDF09
AChemBlock
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-methylazetidin-3-yl}acetic acid
Réf. du fournisseur: P46098-100MG
372.31 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: P46098-100MG
372.31 CHF
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-7-8(5-9(13)14)6-12(7)10(15)16-11(2,3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
CTVQRDMZEJXDTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46098-2-1-tert-butoxy-carbonyl-2-methylazetidin-3-yl-acetic-acid.html