ADVH14DBDF05
AChemBlock
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane; trifluoroacetic acid
Réf. du fournisseur: P50340-250MG
660.13 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: P50340-250MG
660.13 CHF
Iupac Name
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(10-4-6)2-9-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h9H,1-4H2;(H,6,7)
Clé InChI
UVMYPEYYQIKQPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html