Principaux documents
ADVH0430B2D0
AChemBlock
(3-(3-(Dimethylamino)propoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(3-(dimethylamino)propoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H18BNO3/c1-13(2)7-4-8-16-11-6-3-5-10(9-11)12(14)15/h3,5-6,9,14-15H,4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
KNIINTVXVDDEBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32381-3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-boronic-acid.html
Synonym
(3-(3-(dimethylamino)propoxy)phenyl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32381-3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-boronic-acid.html