Principaux documents
ADV509448357
AChemBlock
Methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
100 MG
476.42 CHF
250 MG
721.37 CHF
Réf. du fournisseur: L14496-100MG
476.42 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
476.42 CHF
250 MG
721.37 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: L14496-100MG
476.42 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-4-5(3-7-4)6(8)9-2;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H
Clé InChI
TVJIWRQAMQUMPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html